Kyselina 2-etylkaprová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Ethylhexanoic acid
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
A12644.0DEA
7310
CZK
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
Kyselina 2-etylkaprová ≥99%
Kyselina 2-etylkaprová
Purity: 99%
CAS No.: 149-57-5
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -59°
Boiling Point: 226-229°
Beilstein Reference: 1750468
MDL No.: MFCD00002675
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ Bod varu: 226…229 °C Bod tání: –59 °C Hustota: 0,91 Bod vzplanutí: 114 °C (237 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002675 CAS číslo: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...