Tisk…
Kyselina 2-etylkaprová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid
118520025 118525000 118520011 118520100
ACRO118520025EA 3790 CZK
ACRO118520025 ACRO118525000 ACRO118520011 ACRO118520100
Kyselina 2-etylkaprová 99%
Kyselina 2-etylkaprová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 228 °C (760 mmHg)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,906 g/cm³
Bod vzplanutí: 114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002675
CAS číslo: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %