2-Ethylbutyric acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-09-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCO2H
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -15°
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1098634
Merck Reference: 14,3110
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002670
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Bod varu: 192…194 °C Bod tání: –15 °C Hustota: 0,924 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002670 CAS číslo: 88-09-5 EINECS: 201-796-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3110 |