Pivalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T71803-100ML
T71803-500ML
T71803-5ML
SIALT71803-100MLEA
1240
CZK
SIALT71803-100ML
SIALT71803-500ML
SIALT71803-5ML
Pivalic acid, Sigma-Aldrich®
Pivalic acid
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Bod varu: 164 °C (1013 hPa) Bod tání: 32…35 °C Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 640 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004194 CAS číslo: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 12,07667 |