Tisk…
Pivalic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01336.0100 8.01336.1000
8.01336.0100EA 883 CZK
8.01336.0100 8.01336.1000
Pivalic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Pivalic acid
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Bod varu: 164 °C (1013 hPa)
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 640 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004194
CAS číslo: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 164 °C
Vapor Pressure 0.85 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.3931 (37 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)