Pivalic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
140020050
140021000
140025000
140020025
ACRO140020050EA
1070
CZK
ACRO140020050
ACRO140021000
ACRO140025000
ACRO140020025
Pivalic acid 99%
Pivalic acid
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ Bod varu: 163…164 °C (760 mmHg) Bod tání: 33…35 °C Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004194 CAS číslo: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 ADR: 8,III Merck Index: 12,07667 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |