Tisk…
2,2-Dimethylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D152609-100ML D152609-25ML
SIALD152609-100MLEA 4240 CZK
SIALD152609-100ML SIALD152609-25ML
2,2-Dimethylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylbutyric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 74 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 0,9449 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004200
CAS číslo: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
UN: 3265
ADR: 8,III