2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,2-Dimethylbutanoic acid
A17072.09
A17072.18
A17072.30
A17072.09EA
944
CZK
A17072.09
A17072.18
A17072.30
2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
2,2-Dimethylbutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 595-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4154
Odour: Pungent
Melting Point: -14°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1720666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004200
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 186 °C Bod tání: –14 °C Hustota: 0,926 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004200 CAS číslo: 595-37-9 EINECS: 209-865-0 UN: 3265 ADR: 8,III |