Tisk…
Methyl pivalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl trimethylacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
M86502-100ML M86502-500ML
SIALM86502-100MLEA 1400 CZK
SIALM86502-100ML SIALM86502-500ML
Methyl pivalate, Sigma-Aldrich®
Methyl pivalate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –70 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008843
CAS číslo: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II