Tisk…
Methyl pivalate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13764.22 A13764.36
A13764.22EA 1230 CZK
A13764.22 A13764.36
Methyl pivalate ≥99%
Methyl pivalate
Purity: 99% CAS No.: 598-98-1 Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.3900 Melting Point: -70° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1744141 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008843
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 100…101 °C
Bod tání: < –70 °C
Hustota: 0,875
Bod vzplanutí: 6 °C (42 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008843
CAS číslo: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II