Tisk…
Methyl pivalate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127952500 127951000
ACRO127952500EA 2100 CZK
ACRO127952500 ACRO127951000
Methyl pivalate 99%
Methyl pivalate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 101 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: <1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008843
CAS číslo: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %