Ethyl pivalate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 3938-95-2
Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Stench
Melting Point: -90°
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1747617
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009129
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Bod varu: 116…118 °C Bod tání: –90 °C Hustota: 0,891 Bod vzplanutí: 16 °C (60 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009129 CAS číslo: 3938-95-2 EINECS: 223-520-1 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 14,7511 |