Tisk…
L(-)-Glutathione (oxidised form) ≥95%, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
0524-1GEA 4110 CZK
0524-1G 0524-5G
L(-)-Glutathione (oxidised form) ≥95%, high purity
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Vzorec: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
MW: 612.64
Bod tání: 185
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063106
CAS číslo: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Iron <0.002%
Lead <0.001%
Loss on Drying ≤8%
Purity ≥95%