Tisk…
L(-)-Glutathion (redukovaná forma), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6529-1G G6529-25G G6529-5G
SIALG6529-1GEA 4210 CZK
SIALG6529-1G SIALG6529-25G SIALG6529-5G
L(-)-Glutathion (redukovaná forma), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33
Bod tání: 185…195 °C
Hustota: 1.475
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065939
CAS číslo: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488