Tisk…
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
10007461-1 10007461-10 10007461-25 10007461-5
CAYM10007461-1EA 797 CZK
CAYM10007461-1 CAYM10007461-10 CAYM10007461-25 CAYM10007461-5
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33
Bod tání: 185…195 °C
Hustota: 1.475
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065939
CAS číslo: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488