Tisk…
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 1370 CZK
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33
Bod tání: 185…195 °C
Hustota: 1.475
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065939
CAS číslo: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488