Tisk…
L(-)-Glutathion (redukovaná forma) ≥98%, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
0399-250GEA 55630 CZK
0399-250G 0399-50G 0399-100G
L(-)-Glutathion (redukovaná forma) ≥98%, high purity
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307,33 g/mol
Bod tání: 192−195 °C
Hustota: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065939
CAS číslo: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Iron ≤0.002%
Lead ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Purity ≥98%
Specific rotation −18.5 to −15.5°