Tisk…
Pivalamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11319.09 A11319.18 A11319.30
A11319.09EA 1160 CZK
A11319.09 A11319.18 A11319.30
Pivalamide ≥98%
Pivalamide
Purity: 98+% CAS No.: 754-10-9 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Melting Point: 153-157° Boiling Point: 212° MDL No.: MFCD00008011
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 212 °C
Bod tání: 153…157 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008011
CAS číslo: 754-10-9
EINECS: 212-043-4