Tisk…
Pivalamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 2340 CZK
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Pivalamide 98%
Pivalamide
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 212 °C (760 mmHg)
Bod tání: 152…156 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008011
CAS číslo: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %