Tisk…
Pivalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
143502-100G 143502-25G
SIAL143502-100GEA 4390 CZK
SIAL143502-100G SIAL143502-25G
Pivalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pivalic anhydride
Vzorec: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Bod varu: 193 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008842
CAS číslo: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 3265
ADR: 8,III