Tisk…
Pivalic anhydride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 2380 CZK
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Pivalic anhydride 99%
Pivalic anhydride
Vzorec: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Bod varu: 193 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008842
CAS číslo: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %