Tisk…
Pivaloyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trimethylacetyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
T72605-5ML T72605-500ML
SIALT72605-5MLEA 854 CZK
SIALT72605-5ML SIALT72605-500ML
Pivaloyl chloride, Sigma-Aldrich®
Pivaloyl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO
Bod varu: 105 °C (1013 hPa)
Bod tání: –56 °C
Hustota: 0,979 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000709
CAS číslo: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
UN: 2438
ADR: 6.1,I