Tisk…
Pivaloyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylacetyl chloride
140050050 140052500 140050010
ACRO140050050EA 806 CZK
ACRO140050050 ACRO140052500 ACRO140050010
Pivaloyl chloride 99%
Pivaloyl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO
Bod varu: 105 °C (1013 hPa)
Bod tání: –56 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000709
CAS číslo: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
UN: 2438
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl 98.5 to 101.5 %