Tisk…

2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

155756-100G 155756-25G 155756-5G
SIAL155756-100GEA 21030 CZK
SIAL155756-100G SIAL155756-25G SIAL155756-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008848
CAS číslo: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR