4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Diacetone alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H41544-2.5L
H41544-25ML
H41544-500ML
H41544-4L
SIALH41544-2.5LEA
4240
CZK
SIALH41544-2.5L
SIALH41544-25ML
SIALH41544-500ML
SIALH41544-4L
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Vzorec:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ MW: 116.16 Bod varu: 166 Bod tání: –44 °C Hustota: 0.94 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004471 CAS číslo: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3 III REACH: 01-2119473975-21 Merck Index: 13,02983 |