Tisk…
4-methyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M-Clarity™ quality level = MQ300
W273104-1KG-K W273104-8KG-K
SIALW273104-1KG-KEA 2410 CZK
SIALW273104-1KG-K SIALW273104-8KG-K
4-methyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
4-methyl-2-pentanon
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16
Bod varu: 117.4
Bod tání: –84 °C
Hustota: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008938
CAS číslo: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM