Tisk…
4,4-Dimethyl-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,4-Dimethylpentan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
136875-25G 136875-5G
SIAL136875-25GEA 13710 CZK
SIAL136875-25G SIAL136875-5G
4,4-Dimethyl-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimethyl-2-pentanone
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0,808 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008854
CAS číslo: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3,II