Tisk…
3-Methyl-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M67001-25G M67001-5G
SIALM67001-25GEA 6550 CZK
SIALM67001-25G SIALM67001-5G
3-Methyl-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-pentanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 117 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,815 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009336
CAS číslo: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
UN: 1224
ADR: 3,II