Tisk…
3,3-Dimethylbutanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
P45605-100ML P45605-500ML
SIALP45605-100MLEA 4230 CZK
SIALP45605-100ML SIALP45605-500ML
3,3-Dimethylbutanone, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 106 °C (1013 hPa)
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008846
CAS číslo: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594