Tisk…
2-Methyl-3-pentanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
108707-25G 108707-5G
SIAL108707-25GEA 5200 CZK
SIAL108707-25G SIAL108707-5G
2-Methyl-3-pentanone, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-pentanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 115 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009314
CAS číslo: 565-69-5
EINECS: 209-288-4
UN: 1224
ADR: 3,II