Tisk…
2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Diisobutyl Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W353701-1KG W353701-200G W353701-SAMPLE
SIALW353701-1KGEA 0 CZK
SIALW353701-1KG SIALW353701-200G SIALW353701-SAMPLE
2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanone
Vzorec: C₉H₁₈O
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008940
CAS číslo: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1224
ADR: 3,III