Tisk…
2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
537691-1L 537691-18L 537691-4L
SIAL537691-1LEA 1810 CZK
SIAL537691-1L SIAL537691-18L SIAL537691-4L
2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanone
Vzorec: C₉H₁₈O
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008940
CAS číslo: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1224
ADR: 3,III