Tisk…
2-chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C56352-25ML C56352-2L C56352-500ML
SIALC56352-25MLEA 878 CZK
SIALC56352-25ML SIALC56352-2L SIALC56352-500ML
2-chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-chlor-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Bod varu: 51 °C (1013 hPa)
Bod tání: –28 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000816
CAS číslo: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01561