Tisk…
2-Chloro-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
277029-100G 277029-25G
SIAL277029-100GEA 0 CZK
SIAL277029-100G SIAL277029-25G
2-Chloro-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-2-methylbutane
Vzorec: C₅H₁₁Cl
Bod varu: 83 °C (1013 hPa)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0,8591 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000818
CAS číslo: 594-36-5
EINECS: 209-836-2
UN: 1107
ADR: 3,II