Tisk…
1-Chloro-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
178004-100ML 178004-500ML
SIAL178004-100MLEA 2060 CZK
SIAL178004-100ML SIAL178004-500ML
1-Chloro-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉Cl
Bod varu: 68 °C (1013 hPa)
Bod tání: –131 °C
Hustota: 0,8829 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000954
CAS číslo: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05155