Tisk…
1-Chloro-2,2-dimethylpropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
274496-25G 274496-5G
SIAL274496-25GEA 6000 CZK
SIAL274496-25G SIAL274496-5G
1-Chloro-2,2-dimethylpropane, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Vzorec: C₅H₁₁Cl
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000941
CAS číslo: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1107
ADR: 3,II