Tisk…
Isovaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methylbutyraldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269212-100G-K W269212-1KG-K
SIALW269212-100G-KEA 5360 CZK
SIALW269212-100G-K SIALW269212-1KG-K
Isovaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
Isovaleraldehyde
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 0 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007014
CAS číslo: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05250