Tisk…
Isovaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methylbutyraldehyde
MQ300
W269204-1KG-K W269204-20KG-K W269204-4KG-K
SIALW269204-1KG-KEA 4010 CZK
SIALW269204-1KG-K SIALW269204-20KG-K SIALW269204-4KG-K
Isovaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
Isovaleraldehyde
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86.13
Bod varu: 90
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 0
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007014
CAS číslo: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05250