Tisk…
Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
W222003-1KG-K W222003-20KG-K W222003-4KG-K W222003-8KG-K
SIALW222003-1KG-KEA 3140 CZK
SIALW222003-1KG-K SIALW222003-20KG-K SIALW222003-4KG-K SIALW222003-8KG-K
Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Izobutyraldehyd
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006980
CAS číslo: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171