Tisk…
Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
240788-100ML 240788-2ML
SIAL240788-100MLEA 1540 CZK
SIAL240788-100ML SIAL240788-2ML
Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Izobutyraldehyd
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006980
CAS číslo: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171