2-Ethylhexanal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E29109-250ML
E29109-5ML
SIALE29109-250MLEA
2960
CZK
SIALE29109-250ML
SIALE29109-5ML
2-Ethylhexanal, Sigma-Aldrich®
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: 163 °C (1013 hPa) Bod tání: –67 °C Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006987 CAS číslo: 123-05-7 EINECS: 204-596-5 UN: 1989 ADR: 3,III |