Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Dodavatel: Avantor
8109-06EA 11220 CZK
8109-06 8109-09
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Kolony chromatografické
Tyto kolony obsahují polymerní pryskyřice BAKERBOND® DVB, které se získávají technologií ultra čistých polymerních mikročástic. Tyto pryskyřicové částice mají velký povrch, jsou vysoce rigidní, stabilní v celém rozsahu pH 1 až 14, smáčitelné vodou a neovlivněné vysycháním sorbentu. Tyto kolony jsou doporučeny pro pokročilé detekční metody.
  • Vylepšená výtěžnost při přípravě vzorku
  • Na bázi polymeru
Obecné aplikace: Slabě polární až nepolární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro absorpční aplikace.