Tisk…
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde) 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368360050 368360250 368361000
ACRO368360050EA 2510 CZK
ACRO368360050 ACRO368360250 ACRO368361000
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde) 96%
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde)
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 74 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 0,775 g/cm³
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006962
CAS číslo: 630-19-3
EINECS: 211-134-6
UN: 1989
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %