1,2-Epoxy-3-methylbutane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19291.03
L19291.06
L19291.03EA
2090
CZK
L19291.03
L19291.06
1,2-Epoxy-3-methylbutane ≥98%
1,2-Epoxy-3-methylbutane
Purity: 98+%
CAS No.: 1438-14-8
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.3915
Odour: Recognizable
Boiling Point: 72-75°
Beilstein Reference: 102418
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD02683501
Vzorec:
C₅H₁₀O Bod varu: 72…75 °C Hustota: 0,815 Bod vzplanutí: –12 °C (10 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683501 CAS číslo: 1438-14-8 EINECS: 215-869-3 UN: 1993 ADR: 3,II |