Tisk…
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dibromoneopentyl glycol, 2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
301930-1KG 301930-25G 301930-3KG
SIAL301930-1KGEA 3820 CZK
SIAL301930-1KG SIAL301930-25G SIAL301930-3KG
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol
Vzorec: C₅H₁₀Br₂O₂
MW: 261,94 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107…109 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004688
CAS číslo: 3296-90-0
EINECS: 221-967-7