Tisk…
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
414131-25ML 414131-5ML
SIAL414131-25MLEA 10460 CZK
SIAL414131-25ML SIAL414131-5ML
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₁BrO
Bod varu: 47…49 °C (1 mmHg)
Bod tání: 76 °C
Hustota: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00000206
CAS číslo: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II