1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10655.09
A10655.18
A10655.30
A10655.09EA
2270
CZK
A10655.09
A10655.18
A10655.30
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Purity: 97+%
CAS No.: 5469-26-1
Molecular Formula: C6H11BrO
Formula Weight: 179.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 189-192°
Beilstein Reference: 506485
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000206
Vzorec:
C₆H₁₁BrO Bod varu: 189…192 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,333 Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000206 CAS číslo: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |