1-Bromo-2-ethylbutane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Bromomethyl)pentane
H26445.AA
H26445.AC
H26445.AAEA
766
CZK
H26445.AA
H26445.AC
1-Bromo-2-ethylbutane ≥97%
1-Bromo-2-ethylbutane
Purity: 97%
CAS No.: 3814-34-4
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2Br
Formula Weight: 165.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Sweet
Boiling Point: 145°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000219
Vzorec:
C₆H₁₃Br MW: 165,07 g/mol Bod varu: 145 °C Hustota: 1,179 Bod vzplanutí: 36 °C (96 °F) |
MDL Number:
MFCD00000219 CAS číslo: 3814-34-4 EINECS: 223-302-6 UN: 1993 ADR: 3,III |