Tisk…
2-brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
135615-100G 135615-500G 135615-5G
SIAL135615-100GEA 2000 CZK
SIAL135615-100G SIAL135615-500G SIAL135615-5G
2-brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-brom-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Br
Bod varu: 73 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,2125 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000125
CAS číslo: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01554