Tisk…
2-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
306878-100G 306878-5G
SIAL306878-100GEA 5140 CZK
SIAL306878-100G SIAL306878-5G
2-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-methylbutane
Vzorec: C₅H₁₁Br
Bod varu: 108 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2439 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000127
CAS číslo: 507-36-8
EINECS: 208-071-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00644